Läs mer
Demeton-O-metyl, TRC
Produktkod. 30137381
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137381 500 mg
30135839 250 mg
30007240 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137381 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD231363500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-27-6
Molekylformel C6 H15 O3 P S2
Molekylvikt (g/mol) 230.2853
Synonym Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-di-Me ester (6CI), Demeton-O-methyl, Methyl-O-demeton, O,O-Dimethyl O-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[2-(ethylthio)ethyl] thiophosphate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate
IUPAC-namn 2-etylsulfanyletoxi-dimetoxi-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER CCSCCOP(=S)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demeton-O-methyl
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15O3PS2/c1-4-12-6-5-9-10(11,7-2)8-3/h4-6H2,1-3H3
Formel vikt 230.02
Procent renhet >95%