Läs mer
Demeton (O&S), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demeton (O+S) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3;1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h2*4-8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 516.1026 |