Läs mer
Demeton-O, TRC
Produktkod. 18082550
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18082550 25 mg
30040415 100 mg
18001060 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18082550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23149825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-03-3
Molekylformel C8 H19 O3 P S2
Molekylvikt (g/mol) 258.34
Synonym S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Demetone-O
IUPAC-namn dietoxi-(2-etylsulfanyletoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER CCOP(=S)(OCC)OCCSCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demeton-O
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h4-8H2,1-3H3
Formel vikt 258.0513
Procent renhet >95%