Läs mer
Demeton-S 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324161
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324161 1 ml
1 options
Produktkod. 30324161 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12142000DI1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demeton-S
CAS 126-75-0
Analyt- eller komponentnamn Demeton-S
Frakt skick +20°C
Molekylformel C8 H19 O3 P S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3/h4-8H2,1-3H3
LEDER CCOP(=O)(OCC)SCCSCC
IUPAC-namn 1-diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfanylethane
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 258.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 258.0513 g/mol