missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Demeton-S-methyl-sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30326717
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326717 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30326717 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV12144000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Demeton-S-methyl sulfone
CAS 17040-19-6
Analyt- eller komponentnamn Demeton-S-methyl sulfone
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H15 O5 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(8,9)6-5-13-12(7,10-2)11-3/h4-6H2,1-3H3
LEDER CCS(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
IUPAC-namn 1-dimethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfonylethane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 262.28
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 262.0099 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.