Läs mer
Demeton-S-metylsulfoxid, TRC
Produktkod. 30040451
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30040451 2.5 mg
1 options
Produktkod. 30040451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2313802.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demeton-S-methyl sulfoxide
CAS 301-12-2
Molekylformel C6 H15 O4 P S2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), BAY 21097, Demeton-S methyl sulfoxide, MSR, MSR (pesticide), MSR Spray Concentrate, Metaisosystox sulfoxide, Metasystox R, Methyl oxydemeton S, NSC 370785, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] thiophosphate, Oxydemeton M, Oxydemeton-methyl, R 2170, S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
InChI formel InChI=1S/C6H15O4PS2/c1-4-13(8)6-5-12-11(7,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
LEDER CCS(=O)CCSP(=O)(OC)OC
IUPAC-namn 1-dimetoxifosforylsulfanyl-2-etylsulfinyletan
Molekylvikt (g/mol) 246.28
Formel vikt 246.0149