Läs mer
Demeton-S-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demeton-S-methyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O3PS2/c1-4-11-5-6-12-10(7,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 230.02 |
| Procent renhet | >95% |