Läs mer
Demeton-S Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disulfoton-oxon-sulfon |
| Analyt- eller komponentnamn | Disulfoton-oxon-sulfon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19O5PS2/c1-4-12-14(9,13-5-2)15-7-8-16(10,11)6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 290.0412 |