Läs mer
Demeton-S Sulfoxide, TRC
Produktkod. 30137887
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137887 25 mg
18060550 10 mg
18034040 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137887 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23139025MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2496-92-6
Molekylformel C8 H19 O4 P S2
Molekylvikt (g/mol) 274.34
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester, Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton-S sulfoxide, Isosystox sulfoxide, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, Systox sulfoxide
IUPAC-namn 1-dietoxifosforylsulfanyl-2-etylsulfinyletan
LEDER CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demeton-S Sulfoxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H19O4PS2/c1-4-11-13(9,12-5-2)14-7-8-15(10)6-3/h4-8H2,1-3H3
Formel vikt 274.0462
Procent renhet >95%