Läs mer
Demeton-S, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demeton-S |
| CAS | 126-75-0 |
| Molekylformel | C8 H19 O3 P S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Demeton thiolo, Demeton-S, Demetonthiol, Ethylthionodemeton, Isosystox, O,O-Diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] thiophosphate, Systox-thiol, Thioldemeton |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)SCCSCC |
| IUPAC-namn | 1-diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfanylethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.34 |
| Formel vikt | 258.0513 |