Läs mer
Fisherbrand™ Bärbar Demineralizer
Produktkod. 11914169 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet:
286 l
420 l
570 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
11914169 286 l Varje
11924169 420 l Varje
11934169 570 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11914169
Levereras med anslutningar, 4 m rör, stoppventil, skruvar och bultar, snabbkoppling, flödesventil och tryckreducerare. Fisherbrand™ Portable Demineralizer levereras monterad och fungerar utan el.
  • Konduktivitet: 0,3 till 2 μS/cm.
  • Kapacitet för 25 °F: DEM ’O 3 : 286 liter– DEM ’O 4 : 420 liter– DEM ’O 5 : 570 liter
  • Maximalt tryck: 4 bar vid omgivningstemperatur
  • Flöde: till 150 liter/timme
  • Maximal användningstemperatur: 25 °C
  • Mättnad: produktionsstationen för avmineraliserat vatten är mättad när den blå kolonnen blir helt ockra.
  • Väggmålning eller bärbar
  • Konservering: 2 år, i originalförpackningen, vid rumstemperatur.
Specifikationer
Färgindikator Blå patron blir ockrabrun
Kapacitet 286 l
Flödeshastighet 150 L/hr.
Filterstorlek 23 x 60 cm
Filtertyp Demineralisator
För användning med (applikation) Vattenrening
Inkluderar 3 patroner och 2 x 2 styva slangar
Modell DEM'O3
Tryck 4 bar
Kvantitet 1 Kit
Temperatur (metrisk) Max. Drift 25 °C
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C till 25 °C
Typ Kassett