Läs mer
Emma Safety Footwear Dempo Skyddsskor
Produktkod. 15958791
Change view
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15958791 40 1 par
15928791 37 1 par
15938791 38 1 par
15948791 39 1 par
15968791 41 1 par
15978791 42 1 par
15988791 43 1 par
15998791 44 1 par
15908801 45 1 par
15918801 46 1 par
15928801 47 1 par
15938801 48 1 par
15948801 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15958791 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM58384840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extrem säkerhet i extrema temperaturer. Lätt på/av slip-on lättviktsläderkänga med dubbel densitet gummi-PU-sula. Yttersulan i nitrilgummi stöter bort frätande kemikalier och ämnen, även flytande, smälta metaller. Värmebeständig upp till 300 °C.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Färg Svart
Design Dempo
Liner material Hydro-Tec™ Sanitiserad silverfodrad tunga
Material Läder
Storlek 40
Tåmaterial Stål