Läs mer
Emma Safety Footwear Dempo Skyddsskor
Produktkod. p-7159369
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15928791
Brand: Emma Safety Footwear MM58384837
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extrem säkerhet i extrema temperaturer. Lätt på/av slip-on lättviktsläderkänga med dubbel densitet gummi-PU-sula. Yttersulan i nitrilgummi stöter bort frätande kemikalier och ämnen, även flytande, smälta metaller. Värmebeständig upp till 300 °C.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Färg Svart
Design Dempo
Liner material Hydro-Tec™ Sanitiserad silverfodrad tunga
Material Läder
Storlek 37
Tåmaterial Stål