Läs mer
Denatonium benzoate, MedChemExpress
Produktkod. 16408646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408646 100 mg
1 options
Produktkod. 16408646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1146
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Denatonium benzoate
CAS 3734-33-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H34N2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym THS-839
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC[N+](CC)(CC(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C([O-])C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 446.58
Formel vikt 446.58
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder