Läs mer
Denatoniumbenzoat
Produktkod. 15403719
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403719 5 g 5g
15493709 1 g 1g
15413719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15403719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61048.06
Request Bulk or Custom Format
Den bittraste föreningen som är känd | CAS: 3734-33-6 | C28H34N2O3
Den bittraste föreningen kända Denatoniumbensoat används som alkoholdenatureringsmedel och smakämnen i läkemedel. Det används också i frostskyddsmedel, förhindrande av nagelbitning, passningstestning av andningsmasker, djuravstötande medel, flytande tvål och schampon. Vidare används det i luftvårdsprodukter. Det fungerar som H1 antihistamin. Utöver detta används det som desinfektionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den bittraste föreningen som är känd Denatoniumbensoat används som alkoholdenatureringsmedel och smakämnen i läkemedel. Det används också i frostskyddsmedel, förhindrande av nagelbitning, passningstestning av andningsmasker, djuravstötande medel, flytande tvål och schampon. Vidare används det i luftvårdsprodukter. Det fungerar som H1 antihistamin. Utöver detta används det som desinfektionsmedel.
Löslighet
Löslig i isopropylalkohol, metanol. Något löslig i aceton. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3734-33-6
Molekylformel C28H34N2O3
Synonym unii-m5ba6gaf1o
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Denatoniumbensoat
Kvantitet 5 g
Löslighet Löslig i isopropylalkohol, metanol. Något löslig i aceton. Olösligt i eter.
Smältpunkt 164 °C till 169 °C
Formel vikt 446.59
Fysisk form Fast
Färg Vitt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.