Läs mer
Denatoniumbensoat, TRC
Produktkod. 30009700
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009700 1 g
30008934 25 g
30004946 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2316601G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3734-33-6
Molekylformel C21 H29 N2 O . C7 H5 O2
Molekylvikt (g/mol) 446.58
Synonym Denatonium Benzoate, Ammonium, benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]-, benzoate (8CI), Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate (9CI), Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]ammonium benzoate (7CI), Anispray, Aversion, Bitrex, Bitterant Bitrex PG, Denatonium benzoate, ECX 95BY, Gori, Lignocaine benzyl benzoate, N-[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl(phenylmethyl)ammonium benzoate, NSC 157658, THS 839, Win 16568
IUPAC-namn bensyl-[2-(2,6-dimetylanilino)-2-oxoetyl]-dietylazanium; bensoat
LEDER CC[N+](CC)(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)Cc2ccccc2.[O-]C(=O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bitrex (TM)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
Formel vikt 446.2569
Procent renhet >95%