missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Denatonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Denatonium Chloride |
| CAS | 1674-99-3 |
| Molekylformel | C21H29ClN2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Lignocaine Benzyl Chloride, Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]ammonium Chloride, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-benzenemethanaminium Chloride, Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]benzenemethanaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N2O.ClH/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1H |
| LEDER | [Cl-].CC[N+](CC)(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)Cc2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.92 |
| Formel vikt | 360.1968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?