Läs mer
Denaturerande lösning, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Denaturing solution |
| Färg | Färglös |
| MDL-nummer | MFCD00146642 |
| UN-nummer | UN3266 |
| Kvantitet | 1 l |
| Fysisk form | Vätska |