Läs mer
Denbufylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Denbufylline |
| CAS | 57076-71-8 |
| Molekylformel | C16 H24 N4 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N4O3/c1-4-6-8-19-14-13(18(11-17-14)10-12(3)21)15(22)20(16(19)23)9-7-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCN1C(=O)N(CCCC)c2ncn(CC(=O)C)c2C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3-dibutyl-7-(2-oxopropyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.39 |
| Formel vikt | 320.1848 |