Läs mer
Dencichine, MedChemExpress
Beskrivning
Dencichin is a non-protein amino acid originally extracted from Panax notoginseng, and can inhibit HIF-prolyl hydroxylase-2 (PHD-2) activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dencichine |
| CAS | 5302-45-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H8N2O5 |
| Synonym | Dencichin ODAP |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (28.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (28.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N[C@@H](CNC(C(O)=O)=O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.13 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Visa mer |