Läs mer
Dengue Virus 2 Envelope Antibody (144), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18609688 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18609688 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18609688 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP305828APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Dengue Virus 2 Envelope Monoclonal specifically detects Dengue Virus 2 Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Dengue Virus 2 Envelope
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 144
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, ELISA
Gene Alias Dengue 2 envelope;Dengue envelope;envelope protein, Envelope protein E
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus