Läs mer
Denhardt' Reagent (50X Solution/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Produktkod. 10081353
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10081353 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 10081353 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP5155
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Abs. 0.60 to 0.80 AU at 278nm
Kemiskt namn eller material Denhardt's Reagent
Färg Colorless
Namnnotering 50X Solution
CAS 26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8
Kokpunkt 100°C
Smältpunkt 0°C
Kvalitet Molecular Biology
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) <1% each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin; and Water. Each 5mL of 50X Solution contains 50mg each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin.
Förpackning Amber Glass
Densitet Report (at 25°C)
pH 5 to 7
Kvantitet 5 ml
Fysisk form Liquid