Läs mer
Invitrogen™ Denintuzumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA542026
Produktkod. 17788643
  • 5060.00 SEK / 100µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Denintuzumab is a biosimilar that targets CD19. CD19 is a member of the immunoglobulin superfamily and has two Ig like domains. The CD19 molecule is expressed on 100% of the peripheral B cells as defined by expression of kappa or lambda light chains. CD19 appears to be expressed on myeloid leukemia cells, particularly those of monocytic lineage. Leukemia phenotype studies have demonstrated that the earliest and broadest B cell restricted antigen is the CD19 antigen. The receptor for CD19 is an important functional regulator of normal and malignant B cell proliferation, and is expressed in all B cell precursor leukemias. Lymphocytes proliferate and differentiate in response to various concentrations of different antigens. The ability of the B cell to respond in a specific, yet sensitive manner to the various antigens is achieved with the use of low-affinity antigen receptors. CD19 is a cell surface molecule which assembles with the antigen receptor of B lymphocytes in order to decrease the threshold for antigen receptor-dependent stimulation. Besides being a signal-amplifying coreceptor for the B cell receptor (BCR), CD19 can also signal independently of BCR co-ligation and is a central regulatory component upon which multiple signaling pathways converge. Mutation of the CD19 gene results in hypogammaglobulinemia, whereas CD19 overexpression causes B cell hyperactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Denintuzumab Humanized
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
hBU12-491; huBU12; SGN-19A; SGN-CD19A
Human CD19.
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA, SDS-Page
2.38 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Human
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt