Läs mer
Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ
Produktkod. 10233091
Change view
Typ:
Cryobank rör
Kartongkryolåda
Kryobox
Kryoboxavdelare
Odelad kryobox
Universell picker/penna
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 8
Paket med 845
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10233091 Odelad kryobox Paket med 4
11787064 Kartongkryolåda Paket med 8
15183113 Universell picker/penna Paket med 24
10564985 Kryoboxavdelare Paket med 24
15323584 Kryobox Paket med 24
15201866 Cryobank rör Paket med 845
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10233091 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50500001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    771.98 SEK
    728.20 SEK / Paket med 4
    Save 43.78 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fördubbla din kryobankkapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. Våra täta förvaringsalternativ passar standard kryogena förvaringslådor som fungerar med de frysställ du för närvarande äger.
Fördubbla din kryobankslagringskapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. De Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ använder standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rörseparatorer och passa 169 1mL rör i en enda CryoBox™ . Dessa lådor i standardstorlek är kompatibla med befintliga labbfrysar i standardstorlek.
  • Välj en kartong eller polykarbonatlåda i standardstorlek
  • Sätt i 13x13 lådavdelare
  • Ladda lådan med 169, 1 ml Cryobank förvaringsrör
  • Skjut in lådan i din befintliga standardstorlek CryoBox ställ
  • Lämplig för mekanisk frys eller ångfas lagring av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polycarbonate CryoBox, Undivided
Kodning 2D streckkod
Typ av flaska Kryobank
Färg Vitt
Kvantitet 24/Cs.
Typ Odelad kryobox
Kapacitet (metrisk) 1 mL (Tube)
Material Polykarbonat