Läs mer
Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ
Produktkod. 10564985
Change view
Typ:
Cryobank rör
Kartongkryolåda
Kryobox
Kryoboxavdelare
Odelad kryobox
Universell picker/penna
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 8
Paket med 845
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10564985 Kryoboxavdelare Paket med 24
11787064 Kartongkryolåda Paket med 8
15183113 Universell picker/penna Paket med 24
10233091 Odelad kryobox Paket med 4
15323584 Kryobox Paket med 24
15201866 Cryobank rör Paket med 845
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10564985 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.00 SEK
    2224.32 SEK / Paket med 24
    Save 40.68 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fördubbla din kryobankkapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. Våra täta förvaringsalternativ passar standard kryogena förvaringslådor som fungerar med de frysställ du för närvarande äger.
Fördubbla din kryobankslagringskapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. De Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ använder standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rörseparatorer och passa 169 1mL rör i en enda CryoBox™ . Dessa lådor i standardstorlek är kompatibla med befintliga labbfrysar i standardstorlek.
  • Välj en kartong eller polykarbonatlåda i standardstorlek
  • Sätt i 13x13 lådavdelare
  • Ladda lådan med 169, 1 ml Cryobank förvaringsrör
  • Skjut in lådan i din befintliga standardstorlek CryoBox ställ
  • Lämplig för mekanisk frys eller ångfas lagring av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kryoboxavdelare, 13 x 13 galler
Typ av flaska Kryobank
Färg Svart, Vitt
Kvantitet 24/Cs.
Typ Kryoboxavdelare
Kapacitet (metrisk) 0,5 mL (rör), 1 mL (rör)
Håller 169 1 ml Nunc Cryobank rör
Material Polykarbonat