Läs mer
Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15201866
Typ:
Cardboard Cryobox
Cryobank rör
Cryobox
Kryoboxavdelare
Undivided CryoBox
Universal Picker/Pen
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 8
Paket med 845
Produktkod. 15201866
Brand: Thermo Scientific™ 374115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fördubbla din kryobankkapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. Våra täta förvaringsalternativ passar standard kryogena förvaringslådor som fungerar med de frysställ du för närvarande äger.
Fördubbla din kryobankslagringskapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. De Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ använder standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rörseparatorer och passa 169 1mL rör i en enda CryoBox™ . Dessa lådor i standardstorlek är kompatibla med befintliga labbfrysar i standardstorlek.
  • Välj en kartong eller polykarbonatlåda i standardstorlek
  • Sätt i 13x13 lådavdelare
  • Ladda lådan med 169, 1 ml Cryobank förvaringsrör
  • Skjut in lådan i din befintliga standardstorlek CryoBox ställ
  • Lämplig för mekanisk frys eller ångfas lagring av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1,0 ml Nunc Cryobank-rör, tomma, med lock, sterila, löst packade
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Håller 196 1 ml Nunc Cryobank rör
Sterilitet Sterila
Typ Cryobank rör
Kodning Hold (Håll)
Typ av flaska Kryobank
Färg Vitt, Rensa (stängning)
Förpackning 169 tuber/påse
Antal per förpackning 845
nr per ärende 845
För användning med (utrustning) Kryobank