Läs mer
Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ
Produktkod. 15323584
Change view
Typ:
Cryobank rör
Kartongkryolåda
Kryobox
Kryoboxavdelare
Odelad kryobox
Universell picker/penna
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 8
Paket med 845
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15323584 Kryobox Paket med 24
11787064 Kartongkryolåda Paket med 8
15183113 Universell picker/penna Paket med 24
10564985 Kryoboxavdelare Paket med 24
10233091 Odelad kryobox Paket med 4
15201866 Cryobank rör Paket med 845
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15323584 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50500169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    4483.42 SEK / Paket med 24
    Save 556.58 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Fördubbla din kryobankkapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. Våra täta förvaringsalternativ passar standard kryogena förvaringslådor som fungerar med de frysställ du för närvarande äger.
Fördubbla din kryobankslagringskapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. De Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ använder standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rörseparatorer och passa 169 1mL rör i en enda CryoBox™ . Dessa lådor i standardstorlek är kompatibla med befintliga labbfrysar i standardstorlek.
  • Välj en kartong eller polykarbonatlåda i standardstorlek
  • Sätt i 13x13 lådavdelare
  • Ladda lådan med 169, 1 ml Cryobank förvaringsrör
  • Skjut in lådan i din befintliga standardstorlek CryoBox ställ
  • Lämplig för mekanisk frys eller ångfas lagring av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polykarbonat CryoBox med 13 x 13 avdelare
Typ av flaska Kryobank
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Kryobank
Kvantitet 24/Cs.
Typ Kryobox
Kapacitet (metrisk) 1 ml (rör)
Material Polykarbonat