Läs mer
Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ
Produktkod. p-4520569
Typ:
Cryobank rör
Kryobox
Kryobox av kartong
Kryoboxavdelare
Odelad kryobox
Universell plockare/penna
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 8
Paket med 845
Produktkod. 11787064
Brand: Thermo Scientific™ 369640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fördubbla din kryobankkapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. Våra täta förvaringsalternativ passar standard kryogena förvaringslådor som fungerar med de frysställ du för närvarande äger.
Fördubbla din kryobankslagringskapacitet och sänk lagringskostnaderna med 50 %. De Thermo Scientific™ Täta lagringsalternativ använder standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rörseparatorer och passa 169 1mL rör i en enda CryoBox™ . Dessa lådor i standardstorlek är kompatibla med befintliga labbfrysar i standardstorlek.
  • Available in economical cardboard or long lasting plastic cryobox options
  • Fits (169) 1mL Cryobank tubes for the most dense storage available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Cardboard Cryo box with 13 x 13 divider
Kapacitet (metrisk) 1 mL (Tube)
Material Plastic
Typ Kryobox av kartong
Typ av flaska Cryobank
Färg White
Antal per förpackning 24
nr per ärende 24
För användning med (utrustning) Cryobank and Bank-It Systems