Läs mer
Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage
Produktkod. 15346395 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Tallrikar (10 st/ställ)
Tallrikar (11/ställ)
Tallrikar (12/ställ)
Tallrikar (15/stativ)
Tallrikar (18/ställ)
Tallrikar (9/ställ)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15346395
Brand: Thermo Scientific™ 1950836
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen. Våra fryshyllor och slanglösningar är designade för att rymma rör från 200 L μtill 5,0 μL.
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage är designade för att hålla rör från μ200 L upp till μ5,0 L, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för ultralåga frysar och kryogena frysar med stor kapacitet.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rörställ (kryogena och ultralåga frysar)
Beskrivning Ställ för rör (kryogena och ultralåga frysar)
Färg Silver
Håller Tallrikar (18/ställ)
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Matrix 200 μL universalrör med skruvar, 500 μL förvaringsrör, 500 μL förvaringsrör med DuraSeal, 0,5 mL Nunc Kryobanksrör;
Fryskompatibilitet (kapacitet) Thermo Scientific CryoPlus 1 (håll 7 ställ), CryoPlus 2 (rymmer 16 ställ), CryoPlus 3 (rymmer 30 ställ), CryoPlus 4 (rymmer 51 ställ)
Thermo Scientific -86 °C och -40 °C frysboxar: 12,7 kub. ft. (rymmer 33 rack), 17 cu. ft. (rymmer 810 ställ),
Bredd (metrisk) 13.5 cm
Bredd (engelska) 5,3 tum
Höjd (metrisk) 69 cm
Höjd (engelska) 27 tum.
Djup (engelska) 3,6 tum
Djup (metriskt) 9.3 cm