Läs mer
Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage är designade för att hålla rör från μ200 L upp till μ5,0 L, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för ultralåga frysar och kryogena frysar med stor kapacitet.
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ställ för rör (kryogena och ultralåga frysar) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver |
| Håller | Tallrikar |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 11 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Matrix 1 ml skruvtoppsrör |
| Visa mer |