Läs mer
Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage
Produktkod. 15596480 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Tallrikar (10 st/ställ)
Tallrikar (11/ställ)
Tallrikar (12/ställ)
Tallrikar (15/stativ)
Tallrikar (18/ställ)
Tallrikar (9/ställ)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15596480
Brand: Thermo Scientific™ 1950833
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen. Våra fryshyllor och slanglösningar är designade för att rymma rör från 200 L μtill 5,0 μL.
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage är designade för att hålla rör från μ200 L upp till μ5,0 L, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för ultralåga frysar och kryogena frysar med stor kapacitet.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rörställ (kryogena och ultralåga frysar)
Beskrivning Ställ för rör (kryogena och ultralåga frysar)
Färg Silver
Håller Tallrikar (10 st/ställ)
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Matrix 0,75 mL rör, 0,75 mL rör med DuraSeal, 500 μL skruvtoppsrör, 1,4 mL rör, 1,4 mL rör med DuraSeal, 1,4 mL rör med HRC, 1,0 mL Cryobank rör, 2,0 mL Cryobank universal 8 in 1 bank universalbank.
Fryskompatibilitet (kapacitet) Thermo Scientific CryoPlus 1 (håll 7 ställ), CryoPlus 2 (rymmer 16 ställ), CryoPlus 3 (rymmer 30 ställ), CryoPlus 4 (rymmer 51 ställ)
Thermo Scientific mekanisk kryogen frysbox 6,8 kub. ft. (rymmer 18 rack), 10,3 cu. ft. (rymmer 27 ställ)
Bredd (metrisk) 13.5 cm
Bredd (engelska) 5,3 tum
Höjd (metrisk) 57.4 cm
Höjd (engelska) 22,6 tum
Djup (engelska) 3,6 tum
Djup (metriskt) 9.3 cm