Läs mer
Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage
Produktkod. p-6133783 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Tallrikar (10 st/ställ)
Tallrikar (11/ställ)
Tallrikar (12/ställ)
Tallrikar (15/stativ)
Tallrikar (18/ställ)
Tallrikar (9/ställ)
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
15947972 Tallrikar (15/stativ) -
15596480 Tallrikar (10 st/ställ) Varje
15920211 Tallrikar (9/ställ) -
15346395 Tallrikar (18/ställ) Varje
15366395 Tallrikar (12/ställ) Varje
15549831 Tallrikar (11/ställ) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15947972 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1950832
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen. Våra fryshyllor och slanglösningar är designade för att rymma rör från 200 L μtill 5,0 μL.
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage är designade för att hålla rör från μ200 L upp till μ5,0 L, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för ultralåga frysar och kryogena frysar med stor kapacitet.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ställ för rör (kryogena och ultralåga frysar)
Färg Silver
Håller Tallrikar (15/stativ)
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Matrix 200 μL universalrör med skruvar, 500 μL förvaringsrör, 500 μL förvaringsrör med DuraSeal, 0,5 mL Nunc Cryobank-rör
Fryskompatibilitet (kapacitet) Thermo Scientific CryoPlus 1 (håll 7 ställ), CryoPlus 2 (rymmer 16 ställ), CryoPlus 3 (rymmer 30 ställ), CryoPlus 4 (rymmer 51 ställ)
Thermo Scientific mekanisk kryogen frysbox 6,8 kub. ft. (rymmer 18 rack), 10,3 cu. ft. (rymmer 27 ställ)
Bredd (engelska) 5,3 tum
Höjd (engelska) 22,5 tum
Djup (engelska) 3,6 tum
Djup (metriskt) 9.3 cm
Produkttyp Rörställ (kryogena och ultralåga frysar)
Höjd (metrisk) 57.2 cm
Bredd (metrisk) 13.5 cm