Läs mer
Brannan™ BS718 Densitetshydrometrar
Produktkod. 12801488
Change view
Baume Range:
0,85 till 0,90 g/ml
0,90 till 0,95 g/ml
1,30 till 1,35 g/ml
1,30 till 1,40 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Baume Range Förpackningsstorlek
12801488 0,85 till 0,90 g/ml Varje
31488172 0,90 till 0,95 g/ml -
12899187 1,30 till 1,35 g/ml Varje
32178833 1,30 till 1,35 g/ml -
12829207 1,30 till 1,40 g/ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12801488 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/335/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 SEK
    173.97 SEK / Paket med 1
    Save 64.03 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Skottbelastade densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 270 mm
Innehåll och lagring 20 °C
Baume Range 0,85 till 0,90 g/ml