Läs mer
Brannan™ BS718 Densitetshydrometrar
Description
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
- Skott laddat
- Längd 190 mm
- Skala underavdelning 0,002
- Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Densitetshydrometer |
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Innehåll och lagring | 20 °C |
| Baume Range | 1,30 till 1,40 g/ml |
| För användning med (applikation) | Specifik viktmätning |
| Specifik viktområde | 1,3 till 1,4 g/ml |