Läs mer
Brannan™ BS718 Densitetshydrometrar
Produktkod. 12899187
Change view
Baume Range:
0,85 till 0,90 g/ml
0,90 till 0,95 g/ml
1,30 till 1,35 g/ml
1,30 till 1,40 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Baume Range Förpackningsstorlek
12899187 1,30 till 1,35 g/ml Varje
12801488 0,85 till 0,90 g/ml Varje
31488172 0,90 till 0,95 g/ml -
32178833 1,30 till 1,35 g/ml -
12829207 1,30 till 1,40 g/ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12899187 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/314/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 SEK
    169.91 SEK / Paket med 1
    Save 37.09 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Skottbelastade densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 190 mm
Innehåll och lagring 20 °C
Baume Range 1,30 till 1,35 g/ml