Läs mer
Brannan™ BS718 Densitetshydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31488172
Change view
Baume Range:
0,85 till 0,90 g/ml
0,90 till 0,95 g/ml
1,30 till 1,35 g/ml
1,30 till 1,40 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Baume Range unitSize
31488172 0,90 till 0,95 g/ml -
12801488 0,85 till 0,90 g/ml Varje
12899187 1,30 till 1,35 g/ml Varje
12829207 1,30 till 1,40 g/ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31488172 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/336/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    869.84 SEK / Paket med 5
    Save 190.16 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skottbelastade densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 270 mm
Innehåll och lagring 20 °C
Baume Range 0,90 till 0,95 g/ml