Läs mer
Brannan™ BS718 Densitetshydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8012962
Baume Range:
0,85 till 0,90 g/ml
0,90 till 0,95 g/ml
1,30 till 1,35 g/ml
1,30 till 1,40 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12801488
Brand: Brannan™ 10/335/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skottbelastade densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 270 mm
Innehåll och lagring 20 °C
Baume Range 0,85 till 0,90 g/ml