Läs mer
Hecht Karl™ Densitetshydrometer
Produktkod. 10074091
Baume Range:
1 000 till 1 060 g/cm 3
1 000 till 1 100 g/cm 3
1 300 till 1 400 g/cm 3
1 400 till 1 500 g/cm 3
Längd (metrisk):
16 cm
30 cm
Produktkod. 10074091
Brand: Hecht Karl™ 46001008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Densitetshydrometrar för mätning av vätskors relativa densitet.
  • Områden upp till 1 000 g/cm 3 är för vätskor lättare än vatten
  • Områden från 1 000 till 2 000 g/cm 3 är för vätskor tyngre än vatten
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Ökar 0,001 g/cm 3
Längd (metrisk) 16 cm
Typ av ballast Stål Metall
Baume Range 1 000 till 1 060 g/cm 3
Standardiseringstemperatur 20 °C