Läs mer
Hecht Karl™ Densitetshydrometer
Baume Range:
1 000 till 1 060 g/cm 3
1 000 till 1 100 g/cm 3
1 300 till 1 400 g/cm 3
1 400 till 1 500 g/cm 3
Längd (metrisk):
16 cm
30 cm
Beskrivning
- Områden upp till 1 000 g/cm 3 är för vätskor lättare än vatten
- Områden från 1 000 till 2 000 g/cm 3 är för vätskor tyngre än vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Densitetshydrometer |
| Ökar | 0,001 g/cm 3 |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Typ av ballast | Stål Metall |
| Baume Range | 1 000 till 1 100 g/cm 3 |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C |