Läs mer
Hecht Karl™ Densitetshydrometer
Produktkod. 10368741
Change view
Baume Range:
1 000 till 1 060 g/cm 3
1 000 till 1 100 g/cm 3
1 300 till 1 400 g/cm 3
1 400 till 1 500 g/cm 3
Längd (metrisk):
16 cm
30 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Baume Range Längd (metrisk)
10368741 1 300 till 1 400 g/cm 3 30 cm
10074091 1 000 till 1 060 g/cm 3 16 cm
10185821 1 000 till 1 100 g/cm 3 30 cm
10094011 1 400 till 1 500 g/cm 3 30 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10368741 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 46012008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Densitetshydrometrar för mätning av vätskors relativa densitet.
  • Områden upp till 1 000 g/cm 3 är för vätskor lättare än vatten
  • Områden från 1 000 till 2 000 g/cm 3 är för vätskor tyngre än vatten
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Ökar 0,001 g/cm 3
Längd (metrisk) 30 cm
Baume Range 1 300 till 1 400 g/cm 3
Standardiseringstemperatur 20 °C