Läs mer
Densitetsstandard, 0,6878 g/ml vid 25 °C, Reagecon™
Produktkod. 12872533 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 12872533
Brand: Reagecon DEN25010