Specifikationer
| Analyscertifikat | ASTM D1480-12 |
| Densitet | 1.0005g/mL |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DENSITY STANDARD 1.0005g/ml @ 20°C
- Fara
- MIXTURE LIST-Innehåller: pentanol isomers, with the exception ofthose specified elsewhere in this Annex