Läs mer
Densitetsstandard (25 °C); UKAS ISO/IEC17025 och ISO 17034 certifierad, nominell densitet 1,1233 g/mL (25 °C), 500 mL, Paragon Scientific™
Produktkod. 16080130
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16080130 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 16080130 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer DEN2510500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5915.00 SEK
    4591.11 SEK / 500ml
    Save 1323.89 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade densitetsstandarder är för verifiering av instrument som används för att mäta densiteten hos material som är flytande vid den önskade testtemperaturen inom intervallet 15 C °till 150 °C
  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll
  • Levereras i manipulationssäker förpackning med 12 månaders hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 500 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.