Läs mer
Densitetsstandard, ASTM D 4052; ISO 12185 (Nominellt värde: 0,7933 g/ml, 15° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16010040
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16010040 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 16010040 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer CRMDEKR
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Densitetscertifierade referensmaterial är till för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för Densitet enligt ASTM D4052. Alternativa testmetoder är IP 365 och ISO 12185.
  • Certifierat referensmaterial för densitet
  • Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certifierad via Round Robin
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
UN-nummer UN 1223
Kvantitet 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Certified Reference Material Density Standard, Jet Aviation Fuel (nominal value0.8025g/mL @ 15°C)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosine sweetened
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.