Läs mer
Densitetsstandarder (20° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 13410509
Change view
Densitet:
0,6597 g/ml (20 °C)
0,7264 g/ml (20 °C)
0,7788 g/ml (20 °C)
0,8383 g/ml (20 °C)
0,8556 g/ml (20 °C)
0,8708 g/ml (20 °C)
0,9376 g/ml (20 °C)
0,9817 g/ml (20 °C)
1,0257 g/ml (20 °C)
1,0677 g/ml (20 °C)
1,1258 g/ml (20 °C)
1,1917 g/ml (20 °C)
1,2849 g/ml (20 °C)
1,6226 g/ml (20 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Densitet unitSize
13410509 1,2849 g/ml (20 °C) 60ml
13480489 0,6597 g/ml (20 °C) 60ml
13470489 0,7264 g/ml (20 °C) 60ml
13490489 0,7788 g/ml (20 °C) 60ml
13400499 0,8383 g/ml (20 °C) 60ml
13420499 0,8556 g/ml (20 °C) 60ml
13450499 0,8708 g/ml (20 °C) 60ml
13440499 0,9376 g/ml (20 °C) 60ml
13430499 0,9817 g/ml (20 °C) 60ml
13460499 1,0257 g/ml (20 °C) 60ml
13490499 1,0677 g/ml (20 °C) 60ml
13480499 1,1258 g/ml (20 °C) 60ml
13400509 1,1917 g/ml (20 °C) 60ml
13420509 1,6226 g/ml (20 °C) 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 13410509 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer DEN2013
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade densitetsstandarder är för verifiering av instrument som används för att mäta densiteten av material som är flytande vid den önskade testtemperaturen inom området 20 °C
  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
  • Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Densitet 1,2849 g/ml (20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Kvantitet 60 mL
Angivna nominella värden