Läs mer
Densitetsstandarder (20° C), Paragon Scientific™
Beskrivning
- Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
- Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet.
- Fullt spårbart till internationella standarder.
- Levereras med MSDS.
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1,0257 g/ml (20 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Kvantitet | 60 mL |
Angivna nominella värden