Läs mer
Densitetsstandarder (20° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 13480489
Change view
Densitet:
0,6597 g/ml (20 °C)
0,7264 g/ml (20 °C)
0,7788 g/ml (20 °C)
0,8383 g/ml (20 °C)
0,8556 g/ml (20 °C)
0,8708 g/ml (20 °C)
0,9376 g/ml (20 °C)
0,9817 g/ml (20 °C)
1,0257 g/ml (20 °C)
1,0677 g/ml (20 °C)
1,1258 g/ml (20 °C)
1,1917 g/ml (20 °C)
1,2849 g/ml (20 °C)
1,6226 g/ml (20 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Densitet unitSize
13480489 0,6597 g/ml (20 °C) 60ml
13470489 0,7264 g/ml (20 °C) 60ml
13490489 0,7788 g/ml (20 °C) 60ml
13400499 0,8383 g/ml (20 °C) 60ml
13420499 0,8556 g/ml (20 °C) 60ml
13450499 0,8708 g/ml (20 °C) 60ml
13440499 0,9376 g/ml (20 °C) 60ml
13430499 0,9817 g/ml (20 °C) 60ml
13460499 1,0257 g/ml (20 °C) 60ml
13490499 1,0677 g/ml (20 °C) 60ml
13480499 1,1258 g/ml (20 °C) 60ml
13400509 1,1917 g/ml (20 °C) 60ml
13410509 1,2849 g/ml (20 °C) 60ml
13420509 1,6226 g/ml (20 °C) 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 13480489 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer DEN2001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade densitetsstandarder är för verifiering av instrument som används för att mäta densiteten av material som är flytande vid den önskade testtemperaturen inom området 20 °C
  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
  • Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Densitet 0,6597 g/ml (20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Kvantitet 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DEN20-01
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Angivna nominella värden