Läs mer
Densitetsstandarder (25° C), Paragon Scientific™
Densitet:
0,6552 g/ml (25 °C)
0,7223 g/ml (25 °C)
0,775 g/ml (25 °C)
0,8349 g/ml (25 °C)
0,8678 g/ml (25 °C)
0,934 g/ml (25 °C)
0,9803 g/ml (25 °C)
1,0242 g/ml (25 °C)
1,0657 g/ml (25 °C)
1,1233 g/ml (25 °C)
1,1869 g/ml (25 °C)
1,2819 g/ml (25 °C)
1,6143 g/ml (25 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
Beskrivning
- Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
- Levereras i manipulationssäker förpackning (se standard för hållbarhet).
- Tillverkad i Storbritannien och tillgänglig från lager för omedelbar leverans
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1,0242 g/ml (25 °C) |
| Kvantitet | 60 mL |
Angivna nominella värden