Läs mer
Densitetsstandarder (25° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 13440519
Densitet:
0,6552 g/ml (25 °C)
0,7223 g/ml (25 °C)
0,775 g/ml (25 °C)
0,8349 g/ml (25 °C)
0,8678 g/ml (25 °C)
0,934 g/ml (25 °C)
0,9803 g/ml (25 °C)
1,0242 g/ml (25 °C)
1,0657 g/ml (25 °C)
1,1233 g/ml (25 °C)
1,1869 g/ml (25 °C)
1,2819 g/ml (25 °C)
1,6143 g/ml (25 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. 13440519
Brand: Paragon Scientific DEN2511
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade densitetsstandarder är för verifiering av instrument som används för att mäta densiteten av material som är flytande vid den önskade testtemperaturen inom intervallet 25 °C
  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
  • Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Densitet 1,1869 g/ml (25 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Kvantitet 60 mL
Angivna nominella värden