Läs mer
Densitetsstandarder (25° C), Paragon Scientific™
Densitet:
0,6552 g/ml (25 °C)
0,7223 g/ml (25 °C)
0,775 g/ml (25 °C)
0,8349 g/ml (25 °C)
0,8678 g/ml (25 °C)
0,934 g/ml (25 °C)
0,9803 g/ml (25 °C)
1,0242 g/ml (25 °C)
1,0657 g/ml (25 °C)
1,1233 g/ml (25 °C)
1,1869 g/ml (25 °C)
1,2819 g/ml (25 °C)
1,6143 g/ml (25 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
Beskrivning
- Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
- Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet.
- Fullt spårbart till internationella standarder.
- Levereras med MSDS.
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 0,7223 g/ml (25 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Kvantitet | 60 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DEN25-02
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Kerosine : distillates, hydrotreated light
Angivna nominella värden